Läs mer
SPEX™ SamplePrep Stor kapacitet Freezer/Mill™ Vial Divider för slipning Vial Set 6751
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
- Ger en komplett flaska plus tre reservdelar i mitten
- Provkapacitet: 0,5 till 4,0 ml
- Inkluderar impregnering i rostfritt stål, två ändpluggar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multi Vial Adapter |
| För användning med (applikation) | Idealisk för applikationer med hög genomströmning |
| För användning med (utrustning) | Spex SamplePrep Stor kapacitet Freezer/Mill |
| Håller | Mikroflaska set |