Läs mer
Cole-Parmer™ Slipflaska set, medelstor flaska, PC, rostfritt stål
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Material:
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Kräver
886 Mid-Size Grinding Vial Adapter för slipning i 6870 Large Freezer/Mill och 6884 Mellanstor adapter för slipflaska för stor extraktor/flasköppnare.
- Sluten malningsflaska förhindrar korskontaminering.
- Utmärkt för att mala vävnad, frön, polymerer, läkemedel och textilier.
- Flaskuppsättningar består av en mittcylinder, två ändpluggar och en slagkropp.
- Transparent center för att se framsteg.
- Tål flytande kvävetemperaturer.
- Kompatibel med Freezer/Mill™ kryogena kvarnar 04500-39 till -42, 04577-77 och 04577-92 till -94.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slipset |
| Kapacitet (engelska) | 0,10 till 0,88 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 3 till 25 g |
| För användning med (utrustning) | Stor extraktor/flasköppnare i kombination med adapter för medelstor slipflaska |
| Inkluderar | 1 medelstor impactor i rostfritt stål, 2 medelstora ändpluggar i rostfritt stål och medelstora polykarbonatcylindrar |
| Material | Polykarbonat |
| Material (sekundärt) | Rostfritt stål |
| Sample Volume (engelska) | 0,84 oz. |
| Samplingsvolym (metrisk) | 25 mL |
| Storlek | Mellanstor |