Läs mer
Cole-Parmer™ Slipflaska set, medelstor flaska, PC, lågkromt stål
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Kräver
886 Mid-Size Grinding Vial Adapter för slipning i 6870 Large Freezer/Mill och 6884 Mellanstor adapter för slipflaska för stor extraktor/flasköppnare.
- Sluten malningsflaska förhindrar korskontaminering.
- Utmärkt för att mala vävnad, frön, polymerer, läkemedel och textilier.
- Flaskuppsättningar består av en mittcylinder, två ändpluggar och en slagkropp.
- Speciellt utformad för att slipa elektroniska komponenter för testning av RoHS/WEEE-överensstämmelse.
- Tål flytande kvävetemperaturer.
- Kompatibel med Freezer/Mill™ kryogena kvarnar 04500-39 till -42, 04577-77 och 04577-92 till -94.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slipset |
| Kapacitet (engelska) | 0,10 till 0,88 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 3 till 25 g |
| För användning med (utrustning) | Stor Freezer/Mill (Mfr. No. 6875) och Large Dual Freezer/Mill (fabriknr. 6875 D), när den används med medelstor slipflaskaadapter (6887) |
| Inkluderar | 1 6883 P Steel Impactor, 2 6883 E Ståländpluggar, 1 Pk. Mittcylindrar (6811C4) |
| Material | Polykarbonat |
| Material (sekundärt) | Lågkromat stål |
| Storlek | Mellanstor |