Läs mer
Cole-Parmer™ XRF Prep-Aid™ Sliphjälpmedel och provbindemedel
Produktkod. 15350552 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Typ:
Cellulosabindemedel
Paraffinbindemedel
Ultrabind
Kvantitet:
150 g
450 g
Förpackningsstorlek:
150g
450g
Produktkod. 15350552
Brand: Cole-Parmer™ 3642450
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Förbered prover för reproducerbara och kontamineringsfria resultat med XRF Prep-Aid™ Sliphjälpmedel och provbindemedel.
Idealisk för prover som smulas sönder eller ablaterar efter pressning.
  • Välj bindemedel från pulver, tablett eller flytande form beroende på din applikation.
  • Högkvalitativ provberedning är nyckeln till att uppnå konsekventa och tillförlitliga analysresultat.
  • Pulver är idealiska för prover som smulas sönder eller ablaterar efter pressning.
  • De blandas snabbt och fullständigt med prover för att bilda XRF (röntgenfluorescens) provskivor.
  • Tabletter är ett effektivt sätt att lägga till bindemedel till XRF-provskivor.
  • Vätska blandas lätt med provet.
Specifikationer
För användning med (utrustning) SamplePrep Blandare, SamplePrep Mills
Typ Cellulosabindemedel
För användning med (applikation) Prover som smulas sönder eller tar bort efter pressning
Partikelstorlek ≤20μ m
Kvantitet 450 g