Läs mer
Cole-Parmer™ XRF Prep-Aid™ Sliphjälpmedel och provbindemedel
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Typ:
Cellulosabindemedel
Paraffinbindemedel
Ultrabind
Kvantitet:
150 g
450 g
Förpackningsstorlek:
150g
450g
Beskrivning
Idealisk för prover som smulas sönder eller ablaterar efter pressning.
- Välj bindemedel från pulver, tablett eller flytande form beroende på din applikation.
- Högkvalitativ provberedning är nyckeln till att uppnå konsekventa och tillförlitliga analysresultat.
- Pulver är idealiska för prover som smulas sönder eller ablaterar efter pressning.
- De blandas snabbt och fullständigt med prover för att bilda XRF (röntgenfluorescens) provskivor.
- Tabletter är ett effektivt sätt att lägga till bindemedel till XRF-provskivor.
- Vätska blandas lätt med provet.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SamplePrep Blandare, SamplePrep Mills |
| Typ | Ultrabind |
| För användning med (applikation) | Prover som smulas sönder eller tar bort efter pressning |
| Partikelstorlek | ≤20μ m |
| Kvantitet | 150 g |