Läs mer
Cole-Parmer™ XRF Prep-Aid™ Sliphjälpmedel och provbindemedel
Produktkod. 15370552 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Typ:
Cellulosabindemedel
Paraffinbindemedel
Ultrabind
Kvantitet:
150 g
450 g
Förpackningsstorlek:
150g
450g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Kvantitet Förpackningsstorlek
15370552 Paraffinbindemedel 150 g 150g
15340552 Cellulosabindemedel 150 g 150g
15350552 Cellulosabindemedel 450 g 450g
15360552 Ultrabind 150 g 150g
15124097 Ultrabind 450 g 450g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15370552 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3646150
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Förbered prover för reproducerbara och kontamineringsfria resultat med XRF Prep-Aid™ Sliphjälpmedel och provbindemedel.
Idealisk för prover som smulas sönder eller ablaterar efter pressning.
  • Välj bindemedel från pulver, tablett eller flytande form beroende på din applikation.
  • Högkvalitativ provberedning är nyckeln till att uppnå konsekventa och tillförlitliga analysresultat.
  • Pulver är idealiska för prover som smulas sönder eller ablaterar efter pressning.
  • De blandas snabbt och fullständigt med prover för att bilda XRF (röntgenfluorescens) provskivor.
  • Tabletter är ett effektivt sätt att lägga till bindemedel till XRF-provskivor.
  • Vätska blandas lätt med provet.
Specifikationer
För användning med (utrustning) SamplePrep Blandare, SamplePrep Mills
Typ Paraffinbindemedel
För användning med (applikation) Prover som smulas sönder eller tar bort efter pressning
Partikelstorlek ≤20μ m
Kvantitet 150 g