Läs mer
Cole-Parmer™ Slipflaskasats, liten flaska, PC-cylinder och ändpluggar, PC-inkapslad stålimpaktor
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
- Liten polyampullsats innehåller allt som behövs för att göra en komplett malningsflaska plus tre reservcylindrar i polykarbonat.
- Maler ett prov i taget i 6775 Freezer/Mill .
- Maler fyra prover åt gången i Large Freezer/Mill när den används tillsammans med 6806 Multi-Vial Adapter.
- Provmalningskapacitet: 0,5 till 4 g (0,5 till 4,0 ml)
- Tål flytande kvävetemperaturer.
- Sluten malningsflaska förhindrar korskontaminering av prover, håller kvar flyktiga ämnen och kontrollerar farliga eller kritiska prover.
- Genomskinlig plastcylinder möjliggör visuell kontroll av slipförloppet.
- Engångscylindrar i polykarbonat.
- Polykarbonatändpluggar, slagkroppen och mittcylindrarna kan rengöras med varmt vatten och rengöringsmedel eller RNase/DNas-fri lösning.
- Kompatibel med 6754 liten extraktor/flasköppnare.
Beställningsinfo
Ersättningsslagdon och ändpluggar finns tillgängliga (se Kat. nr. 6761E och 6761P).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slipset |
| Kapacitet (engelska) | 0,02 till 0,14 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 till 4 ml |
| För användning med (applikation) | Idealisk för slipning av mjuka växt- och djurvävnader och eliminerar metallföroreningar |
| För användning med (utrustning) | Liten extraktor/flasköppnare och autoextraktor |
| Inkluderar | 1 liten polykarbonatkapslad impactor, 2 små polykarbonatändpluggar och 1 liten polykarbonatcylinder |
| Material | Polykarbonat |
| Sample Volume (engelska) | 0,01 till 0,13 oz. |
| Samplingsvolym (metrisk) | 0,5 till 4 ml |
| Storlek | Liten |
| Visa mer |