Läs mer
Cole-Parmer™ Slipbollsdispenser för 96-brunnars mikroplattor
Produktkod. 12869045 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Slipkula och 96-brunnars titerplattor av Geno/Grinder™
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
12869045 Slipkula och 96-brunnars titerplattor av Geno/Grinder™ Varje
1 options
Produktkod. 12869045 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 2100SSP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Grinding Ball Dispenser för användning med Geno/Grinder™ .
  • Laddar varje brunn i en standard 96-brunnars titerplatta med en slipkula på mindre än en sekund.
Specifikationer
Produkttyp Slipbollsdispenser
För användning med (utrustning) Slipkula och 96-brunnars titerplattor av Geno/Grinder™
Håller 96-brunnars mikroplattor
Material Rostfritt stål (440 C)
Förpackningsmängd 1 st