Läs mer
Cole-Parmer™ Slipflaska set, stålmantlad volframkarbid
Produktkod. 15390512 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
För användning med (applikation):
Idealisk för att slipa hårda, spröda prover till en analytisk finhet
Unit Size:
1 uppsättning
Product Code. 15390512
Brand: Cole-Parmer™ 8004SS
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Grinding Vial Set är idealiskt för att mala hårda, spröda prover till en analytisk finhet i 8000M Mixer/Mill™ och 8000D Dual Mixer/Mill .
  • Påskruvade lock och ampullkroppen är gjorda av 304 rostfritt stål och fodrade med volframkarbid.
  • Även användbar för att blanda pulver och blanda emulsioner.
  • Stålmantel skyddar flaskan för slipning i extrema miljöer.
  • Packningar är Viton för ökad motståndskraft mot värme och kemikalier.
  • Hög motståndskraft mot nötning; slitstark och mycket hög effektivitet.
  • Hårdare och tyngre än stål så det slipar snabbare och med mindre kontaminering.
  • Lämplig för slurrymalning.
Specifications
Produkttyp Slipset
Kapacitet (engelska) 1,85 oz.
Kapacitet (metrisk) 55 mL
Sammansättning W, C, Co, Ta, Ti, Nb
Diameter (engelska) 2,25 tum.
Diameter (metrisk) 5.7 cm
För användning med (applikation) Idealisk för att slipa hårda, spröda prover till en analytisk finhet
Hårdhet 8.5+
Höjd (engelska) 2,5 tum
Höjd (metrisk) 6.35 cm
Inkluderar 2 x 0,5 tum. (11,2 mm) Volframkarbidkulor och 6 extra Viton™ Packningar
Material Stål
Material (sekundärt) Volframkarbid
Förpackningsmängd 1 st
Sample Volume (engelska) Malning: 0,1 till 0,33 oz., Blandning: 0,85 oz.
Samplingsvolym (metrisk) Malning: 3 till 10 mL, Blandning: 25 mL
Vikt (engelska) 0.02 lb.
Vikt (metrisk) 10 g