Läs mer
KGW Isotherm™ Sfäriska Dewar-flaskor
Produktkod. 10145500
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10145500 3 l
10507901 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10145500 Leverantör KGW Isotherm™ Leverantörsnummer 1292
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
För lagring och transport av flytande kväve. KGW Isotherm™ Sfäriska Dewar-flaskor är gjorda av borosilikatglas 3.3.
  • Låg avdunstningshastighet
  • Bra tippstabilitet
  • Helförsilvrad som standard
  • Kåpa i borstad aluminium
  • Inkluderar handtag och löst lock
Specifikationer
Typ lock lock Lösa
Färg Silver
Djup (metriskt) inuti 305mm
Diameter (metrisk) Yttre 225mm
För användning med (applikation) Laboratorieteknik, Medicinsk teknik
Höjd (metrisk) Inre 210mm
Höjd (metrisk) 380mm
Inkluderar Lock Handtag
Basmaterial Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 3 l
Diameter (metrisk) Inre 205 mm
Material Aluminium