Läs mer
KGW Isotherm™ Sfäriska Dewar-flaskor
Produktkod. 10507901
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10507901 5 l
10145500 3 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10507901 Leverantör KGW Isotherm™ Leverantörsnummer 1293
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För lagring och transport av flytande kväve. KGW Isotherm™ Sfäriska Dewar-flaskor är gjorda av borosilikatglas 3.3.
  • Låg avdunstningshastighet
  • Bra tippstabilitet
  • Helförsilvrad som standard
  • Kåpa i borstad aluminium
  • Inkluderar handtag och löst lock
Specifikationer
Typ lock lock Löst ljöd lock
Diameter (metrisk) inre mun 60mm
För användning med (applikation) Lagring och transport av flytande kväve
Höjd (metrisk) Inre 350
Höjd (metrisk) 450mm
Inkluderar Löst låg lock och handtag
Kapacitet (metrisk) 5 l
Diameter (metrisk) Inre 250 mm
Material Aluminiumhölje