Läs mer
Sphingomyelin, MedChemExpress
Produktkod. p-200101958
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Produktkod. 16494778
Brand: Medchem Express HY113498
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Sphingomyelin is a eukaryotic sphingolipid and one of the major constituents of cell membranes and particularly abundant in the myelin sheath that surrounds neuronal axons. Sphingomyelin plays an important role in cell processes, the regulation of inflammatory responses, and signal transduction. Sphingomyelin metabolism is associated with various central nervous system diseases and Niemann-Pick disease.
Sphingomyelin is a eukaryotic sphingolipid and one of the major constituents of cell membranes and particularly abundant in the myelin sheath that surrounds neuronal axons. Sphingomyelin plays an important role in cell processes, the regulation of inflammatory responses, and signal transduction. Sphingomyelin metabolism is associated with various central nervous system diseases and Niemann-Pick disease.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sphingomyelin
CAS 85187-10-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation Ethanol : 25 mg/mL (34.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER [Sphingomyelin]
Molekylvikt (g/mol) 732.08
Formel vikt 732.08
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.