Läs mer
Tocris Bioscience™ Sphingosine-1-phosphate
Produktkod. 30564791
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30564791 1 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30564791 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1370/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2920.00 SEK
    2759.40 SEK / 1mg
    Save 160.60 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Endogenous agonist at S1P1-5
Endogenous second messenger involved in the control of cell proliferation and motility, and Ca2+ mobilization. Acts as an agonist at sphingosine-1-phosphate receptors (S1P1-5) and as an activator of GPR3, GPR6 and GPR12. Effectors regulated include p38 MAP kinase, PLC, adenylyl cyclase, myosin light chain phosphatase and focal adhesion kinase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sphingosine-1-phosphate
CAS 26993-30-6
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C18H38NO5P
Formel vikt 379.48
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 379.478