Läs mer
Sphingosinkinassubstrat
Beskrivning
Sfingosinsubstrat specifikt optimerat för användning med sfingosinkinaserna (SPHK1 & SPHK2). För användning med Adapta™ Universell kinasanalys (PV5099).
Specifikationer
Specifikationer
| Kromagen Kvantitet | 400 nmol |
| För användning med (applikation) | Pharma och biopharma, mål- och leadidentifiering och validering, läkemedelsupptäckt och utveckling, kinasbiologi, biokemiska kinasanalyser, Adapta™ universella kinasanalyser |
| Kvantitet | 400 nmol |
| Typ av substrat | Kinas substrat |
| Produkttyp | Sphingosinkinassubstrat |
| Förvaringskrav | –20 °C |