Läs mer
SPHINX31, MedChemExpress
Beskrivning
SPHINX31 is a potent and selective inhibitor of serine/arginine-rich protein kinase 1 (SRPK1), with an IC50 of 5.9 nM. SPHINX31 inhibits phosphorylation of serine/arginine-rich splicing factor 1 (SRSF1). SPHINX31 is a potential topical therapeutic for neovascular eye disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SPHINX31 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1818389-84-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H24F3N5O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 17.33 mg/mL (34.15 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=C(N2CCN(CC3=CC=CC=N3)CC2)C=CC(C(F)(F)F)=C1)C4=CC=C(O4)C5=CC=NC=C5 |
| Visa mer |