Läs mer
Spiclomazin, TRC
Produktkod. 30417932
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417932 500 mg
30411784 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30417932 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS681760500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24527-27-3
Molekylformel C22H24ClN3OS2
Molekylvikt (g/mol) 446.03
Synonym Clospirazine, 8-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
IUPAC-namn 8-[3-(2-klorofenotiazin-10-yl)propyl]-1-tia-4,8-diazaspiro[4.5]dekan-3-ett
LEDER Clc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC5(CC4)NC(=O)CS5)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spiclomazine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24ClN3OS2/c23-16-6-7-20-18(14-16)26(17-4-1-2-5-19(17)29-20)11-3-10-25-12-8-22(9-13-25)24-21(27)15-28-22/h1-2,4-7,14H,3,8-13,15H2,(H,24,27)
Formel vikt 445.1049