Läs mer
Heidolph™ Spindel med destillationshylsor
Produktkod. 10279791 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Inkluderar:
20 destillationshylsor
6 destillationshylsor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
10279791 6 destillationshylsor Varje
10466671 20 destillationshylsor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10279791 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 1530000509
Beräknad leverans: 22-12-2026
För användning med roterande förångare
Spider kommer med en standard NS 29/32 fogstorlek men finns även med NS 24/29 slipade skarvar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
Typ Spindel med destillationshylsa
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Inkluderar 6 destillationshylsor
Volym (metrisk) 20 ml (per tub)