Läs mer
Heidolph™ Spindel med kolvar
Produktkod. 10025851 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Roterande förångare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10025851 Roterande förångare Varje
1 options
Produktkod. 10025851 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 1530000507
Beräknad leverans: 11-11-2026
För användning med roterande förångare
Levereras med en standard NS 29/32 fogstorlek men finns även med NS 24/29 jordfogar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
Typ Spindel med kolvar
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Håller 5 kolvar (100 ml)
Volym (metrisk) 100 ml (per kolv)