Läs mer
Bollé Safety Spider Red flash skyddsglasögon
Produktkod. 11759305 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Linsbeläggning: Anti-dimma& Anti-scratch beläggning
Produktkod.
11759305 Linsbeläggning: Anti-dimma& Anti-scratch beläggning
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11759305 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer SPIFLASH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00 SEK
    128.52 SEK / Paket med 1
    Save 40.48 SEK
    23% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Skyddsglasögon med sportigt utseende som ger skydd för utomhusaktiviteter.Bollé Safety SPIDER Skyddsglasögon med röd blixt kommer med anti-repor.
  • Röda blixtlinser.
  • Anti-repor beläggning.
  • Anti-dimbeläggning.
  • Linser och ram motstår en 6 mm, 0,86 g kula vid 45 m/s.
  • Linser och ram skyddar mot höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer.
  • Garanterad minimibeständighet hos skyddsglasögonen mot vardagliga risker inklusive att tappa skyddsglasögonen på marken, åldrande genom ljusexponering, exponering för värme eller korrosion etc. (maximalt skydd för glasögon).
  • CE certifikat för europeiska standarder finns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE certifikat för europeiska standarder finns.
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Röd blixt
Produkttyp Skyddsglasögon
Antal per förpackning 1 st.
Linsmaterial Polykarbonat