missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Spike RBD Antibody (1042425), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB10827I
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Spike RBD Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Specifikationer
| Spike RBD | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived SARS-CoV Spike RBD, Arg306-Phe527, Accession # NP_0828851.1 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
| 1042425 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| SARS-CoV-2 | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering