Läs mer
Spike Sample Analysis Standard I för CLP, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11475968 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475968 500 ml 500ml
11465968 125 ml 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475968 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer SPIKE1500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8200.00 SEK
    7459.12 SEK / 500ml
    Save 740.88 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Al200 μg/ml
Som200 μg/ml
Ba200 μg/ml
Se200 μg/ml
Tl200 μg/ml
Fe100 μg/ml
Co50 μg/ml
Mn50 μg/ml
Ni50 μg/ml
Pb50 μg/ml
Sb50 μg/ml
V50 μg/ml
Zn50 μg/ml
Cu25 μg/ml
Cr20 μg/ml
Ag5 μg/ml
Vara5 μg/ml
Cd5 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ICP Spike Sample 1
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Teknik GC-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra/Spår av vinsyra/Spårvätefluorid
Kvantitet 500 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Components in 5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF:
Al    •200μg/mL
Sb    •50μg/mL
As    •200μg/mL
Ba    •200μg/mL
Be    •5μg/mL
Cd    •5μg/mL
Cr    •20μg/mL
Co    •50μg/mL
Cu    •25μg/mL
Fe    •100μg/mL
Pb    •50μg/mL
Mn    •50μg/mL
Ni    •50μg/mL
Se    •200μg/mL
Ag    •5μg/mL
Tl    •200μg/mL
V    •50μg/mL
Zn    •50μg/mL
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning