Läs mer
Spilanthol (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spilanthol |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-14(16)15-12-13(2)3/h4-7,10-11,13H,8-9,12H2,1-3H3,(H,15,16)/b5-4-,7-6+,11-10+ |
| Formel vikt | 221.178 |