Läs mer
Brady™ Spillbarriär
Produktkod. 16368877 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Gult
Produktkod. Färg
16368877 Gult
1 options
Produktkod. 16368877 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 813921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7154.10 SEK
    6635.70 SEK / Paket med 1
    Save 518.40 SEK
    7% Av
I lager
SB-3 är en spillbarriär, tillverkad av kemikaliebeständig polyuretan som används för att begränsa eller avleda spill enkelt och snabbt.
  • Beständig mot vatten, olja och många kemikalier
  • Tack vare de sammankopplade ändarna behövs inga ytterligare kopplingar för att ansluta flera barriärer
  • Gul färg för hög synlighet
  • Återanvändbar efter rengöring med tvål och vatten
  • Fungerar bäst på släta ytor
  • Idealisk som en barriär i dörröppningar under spolning, som en fördämning för att kontrollera eller innehålla utspillda vätskor eller som en avledning för att leda bort vätskor från värdefull utrustning eller sårbara områden
Specifikationer
Färg Gult
För användning med (applikation) Innehålla/avleda spill
Mått (L x B x H) 3 m x 100 mm x 9 cm
Alternativt artikelnummer SB-3