Läs mer
Micronova™ NovaSpill™ Renrums spillkudde
Produktkod. 13127606 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Längd (engelska):
28 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
13127606 28 tum Varje
1 options
Produktkod. 13127606 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer NS628
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.00 SEK
    273.79 SEK / Paket med 1
    Save 11.21 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Denna U-formade spillkudde är absorberande och lätt, gjord av lågpartikelhaltig polyester för att absorbera spill i renrummet. Tillgänglig gammabestrålad.
De Micronova NovaSpill™ Cleanroom Spill Pillow är speciellt designad med högabsorberande polyester med låg partikelform för att absorbera spill i renrummet och aseptiska områden. Den U-formade kudden är lätt och lätt att förvara.
  • Bekväm U-formad spillkudde
  • 100 % slätstickad polyesteröverdrag
  • Mycket absorberande med låga partiklar
  • Kompatibel med vanliga rengöringsmedel och desinfektionsmedel
  • Tillgänglig gammabestrålad
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polyester
För användning med (applikation) Rengöring av spill i renrummet och det aseptiska området
Sterilitet Icke-steril
Längd (engelska) 28 tum
Längd (metrisk) 71 cm
Bredd (engelska) 2,5 tum
Bredd (metrisk) 6.4 cm
Diameter (engelska) 2,5 tum
Diameter (metrisk) 6.35 cm