Läs mer
3M™ Dispenser för kemikaliespillkit
Produktkod. 12312469
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,5 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12312469 1,5 l Paket med 4
1 options
Produktkod. 12312469 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100090373
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3430.00 SEK
    2919.30 SEK / Paket med 4
    Save 510.70 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för snabb reaktion på begränsning av kemikaliespill och sanering. 3M™ Chemical Spill Kit Dispenser innehåller 4 kit som inkluderar 2 multiformatlakan, nitrilhandskar, sopskanna och borste, engångspåse och slips. Dispensrar kan monteras på väggen eller på hyllan för omedelbar åtkomst i områden där spill sannolikt kan inträffa.
Idealisk för snabb reaktion på begränsning av kemikaliespill och sanering.
  • Rengöring av farliga kemikaliespill, droppar och läckor
  • Lämplig för användning med de flesta kemikalier
  • Främjar säkerheten på webbplatsen
  • Lätt att disponera
  • Absorberar upp till 1,5L per kit.
  • Dispensrar kan monteras på väggen eller på hyllan för omedelbar åtkomst i områden där spill sannolikt kan inträffa.
Satsen innehåller:
  • 4 x engångsspillsatser med dispenser
  • 2 x Multi-Format ark
  • Nitrilhandskar
  • Sopskinn och borste
  • Engångsväska och slips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1,5 l
Typ Spill Kit Dispenser
Inkluderar 4 spillkit för engångsbruk med dispenser, 2 lakan i multiformat, ett par nitrilhandskar, sopskyffel och borste, engångspåse och slips.
Förpackningsmängd 1 st