Läs mer
Buerkle™ Spilltråg Laboratoriebricka Set
Produktkod. 11931651 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Inkluderar:
Set med 4 kapslade brickor
Set med 6 kapslade brickor
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11931651 Set med 4 kapslade brickor 1 uppsättning
11941651 Set med 6 kapslade brickor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11931651 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 42010095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.00 SEK
    615.37 SEK / 1 uppsättningar
    Save 6.63 SEK
    1% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Buerkle™ Inkapsling av polypropen i laboratoriet. Denna uppsättning brickor är inte lämplig för temperaturkontrollerade skåp eller diskmaskiner och är temperaturbeständig upp till +60 C (°kortvarigt upp till +80 °C.)
  • Finns i set om 4 eller 6 brickor;
  • Polypropen, vit
  • Tillverkad med formsprutning
  • Brickor kan kapslas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 L
Mått (L x B x H) 180 x 230 x 42 mm, 250 x 310 x 65 mm, 310 x 370 x 75 mm, 420 x 520 x 120 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 120 mm, 42 mm, 65 mm, 75 mm
Längd (metrisk) 180 mm, 250 mm, 310 mm, 420 mm
Material Polypropen
Typ Laboratoriebricka set
Bredd (metrisk) 230 mm, 310 mm, 370 mm, 520 mm
Inkluderar Set med 4 kapslade brickor
Längd (engelska) 12,2 tum, 16,53 tum, 7,08 tum, 9,84 tum.
Höjd (engelska) 1,65 tum, 2,55 tum, 2,95 tum, 4,72 tum.
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 12,2 tum, 14,56 tum, 20,47 tum, 9,05 tum.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras