Läs mer
Buerkle™ Spilltråg Laboratoriebricka Set
Produktkod. 11941651 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Inkluderar:
Set med 4 kapslade brickor
Set med 6 kapslade brickor
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11941651 Set med 6 kapslade brickor Varje
11931651 Set med 4 kapslade brickor 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11941651 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 42010100
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Buerkle™ Inkapsling av polypropen i laboratoriet. Denna uppsättning brickor är inte lämplig för temperaturkontrollerade skåp eller diskmaskiner och är temperaturbeständig upp till +60 C (°kortvarigt upp till +80 °C.)
  • Finns i set om 4 eller 6 brickor;
  • Polypropen, vit
  • Tillverkad med formsprutning
  • Brickor kan kapslas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 39 L
Mått (L x B x H) 180 x 230 x 42 mm, 250 x 310 x 65 mm, 310 x 370 x 75 mm, 420 x 520 x 120 mm, 534 x 634 x 140 mm, 648 x 846 x 160 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 120 mm, 140 mm, 160 mm, 65 mm, 75 mm
Längd (metrisk) 250 mm, 310 mm, 420 mm, 534 mm, 648 mm
Material Polypropen
Typ Laboratoriebricka
Bredd (metrisk) 310 mm, 370 mm, 520 mm, 634 mm, 846 mm
Inkluderar Set med 6 kapslade brickor
Längd (engelska) 21 tum, 25,51 tum, 7,08 tum, 9,84 tum, 12 tum, 16,53 tum.
Höjd (engelska) 1,65 tum, 2,55 tum, 2,95 tum, 4,72 tum, 5,51 tum, 6,29 tum.
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 12,2 tum, 14,56 tum, 20,47 tum, 24,96 tum, 33,3 tum, 9,05 tum.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras