Läs mer
Buerkle™ Spilltråg Laboratoriebricka
Produktkod. 10129880
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
1 l
3 l
5 l
15 l
30 l
60 l
Unit Size:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
10129880 15 l Varje
10130501 1 l Varje
10028320 3 l Varje
10221771 5 l Varje
10404121 30 l Varje
10363511 60 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10129880 Supplier Buerkle™ Supplier No. 42013040
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Lämplig för miljöfarliga aggressiva ämnen, för laboratoriearbete, som etsbricka, instrumenthållare, medicinbricka, för fotografisk framkallning, som provpresentationsbricka eller displaybricka för livsmedel. Buerkle™ Spilltråg-laboratoriebrickor är praktiska, allsidiga brickor som kan kapslas när de är tomma, och som är hållbara, splittersäkra och motstår böjning.
Dessa laboratoriebrickor är praktiska, allsidiga brickor som kan kapslas när de är tomma, och som är hållbara, splittersäkra och motstår böjning. Även lämplig som spilltråg för miljöfarliga aggressiva ämnen, för laboratoriearbete, som etsbricka, som instrumenthållare, medicinbricka, för fotografisk framkallning, som provpresentationsbricka eller visningsbricka för livsmedel.
  • Polypropen, vit
  • Tillverkad med formsprutning, inte genom djupdragning
  • Brickor kan kapslas
  • Bricka är inte lämplig för temperaturkontrollerade skåp eller diskmaskiner
  • Temperaturbeständig upp till+ 60 °C (kort upp till+ 80 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 15 l
Mått (L x B) 310 x 410 mm (bas)
Mått (L x B x H) 420 x 520 x 120 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 120 mm (ytterkant)
Längd (metrisk) 300 mm (inre bas), 310 mm (yttre bas), 420 mm (yttre kant)
Material Polypropen
Typ Laboratoriebricka set
Bredd (metrisk) 400 mm (inre bas), 410 mm (yttre bas), 520 mm (yttre kant)
Form Rektangulär
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras