Läs mer
Buerkle™ Spilltråg Laboratoriebricka
Produktkod. 10221771
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
3 l
5 l
15 l
30 l
60 l
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10221771 5 l Varje
10130501 1 l Varje
10028320 3 l Varje
10129880 15 l Varje
10404121 30 l Varje
10363511 60 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10221771 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 42012430
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för miljöfarliga aggressiva ämnen, för laboratoriearbete, som etsbricka, instrumenthållare, medicinbricka, för fotografisk framkallning, som provpresentationsbricka eller displaybricka för livsmedel. Buerkle™ Spilltråg-laboratoriebrickor är praktiska, allsidiga brickor som kan kapslas när de är tomma, och som är hållbara, splittersäkra och motstår böjning.
Dessa laboratoriebrickor är praktiska, allsidiga brickor som kan kapslas när de är tomma, och som är hållbara, splittersäkra och motstår böjning. Även lämplig som spilltråg för miljöfarliga aggressiva ämnen, för laboratoriearbete, som etsbricka, som instrumenthållare, medicinbricka, för fotografisk framkallning, som provpresentationsbricka eller visningsbricka för livsmedel.
  • Polypropen, vit
  • Tillverkad med formsprutning, inte genom djupdragning
  • Brickor kan kapslas
  • Bricka är inte lämplig för temperaturkontrollerade skåp eller diskmaskiner
  • Temperaturbeständig upp till+ 60 °C (kort upp till+ 80 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 l
Mått (L x B) 250 x 310 mm (bas)
Mått (L x B x H) 310 x 370 x 75 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 75 mm (ytterkant)
Längd (metrisk) 240 mm (inre bas), 250 mm (yttre bas), 310 mm (ytterkant)
Material Polypropen
Typ Laboratoriebricka set
Bredd (metrisk) 300 mm (inre bas), 310 mm (yttre bas), 370 mm (ytterkant)
Form Rektangulär
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras