Läs mer
Buerkle™ Spilltråg Laboratoriebricka
Produktkod. 10404121
Kapacitet (metrisk):
1 L
3 L
5 L
15 L
30 L
60 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10404121
Brand: Buerkle™ 42014050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för miljöfarliga aggressiva ämnen, för laboratoriearbete, som etsbricka, instrumenthållare, medicinbricka, för fotografisk framkallning, som provpresentationsbricka eller displaybricka för livsmedel. Buerkle™ Spilltråg-laboratoriebrickor är praktiska, allsidiga brickor som kan kapslas när de är tomma, och som är hållbara, splittersäkra och motstår böjning.
Dessa laboratoriebrickor är praktiska, allsidiga brickor som kan kapslas när de är tomma, och som är hållbara, splittersäkra och motstår böjning. Även lämplig som spilltråg för miljöfarliga aggressiva ämnen, för laboratoriearbete, som etsbricka, som instrumenthållare, medicinbricka, för fotografisk framkallning, som provpresentationsbricka eller visningsbricka för livsmedel.
  • Polypropen, vit
  • Tillverkad med formsprutning, inte genom djupdragning
  • Brickor kan kapslas
  • Bricka är inte lämplig för temperaturkontrollerade skåp eller diskmaskiner
  • Temperaturbeständig upp till+ 60 °C (kort upp till+ 80 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 L
Mått (L x B) 430 x 530 mm (bas)
Mått (L x B x H) 534 x 634 x 140 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 140 mm (ytterkant)
Längd (metrisk) 400 mm (inre bas), 430 mm (yttre bas), 534 mm (yttre kant)
Material Polypropen
Typ Laboratoriebricka
Bredd (metrisk) 500 mm (inre bas), 530 mm (yttre bas), 634 mm (yttre kant)
Form Rektangulär
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras