Läs mer
Gilac™ Spillbricka
Produktkod. 17968621
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
8 l
10 l
12 l
15 l
25 l
Färg:
Grå
Vitt
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg
17968621 12 l Grå
17978411 5 l Vitt
17968721 8 l Vitt
17948471 10 l Vitt
17938711 15 l Grå
17998581 25 l Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17968621 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G1195773
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spillbricka låter dig förvara dina små behållare i ett trångt utrymme.
  • Gör att du kan förvara dina små behållare i ett trångt utrymme.
  • Rundade hörn för enklare rengöring.
  • Maskintvättbar.
  • Andra färger tillgängliga på begäran.
  • För att välja rätt storlek på spillbrickan, följ gällande *lagkrav: Lagringen av vätska som kan skapa vatten- eller markföroreningar är förknippad med en retentionskapacitet vars volym är lika med det största av följande två värden:
    • 100 % av den största containerns kapacitet,
    • 50 % av kapaciteten hos tillhörande containrar.
*Beslutet av den 19 juli 2011 (artikel 3) om ändring av förordningen av den 4 februari 1998 (artikel 10) om förebyggande av olycksrisker i anläggningar som klassificerats för miljöskydd som kräver tillstånd.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 l
Mått (L x B x H) 400 x 300 x 165 mm
Färg Grå
Höjd (metrisk) 165 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Material HDPE
Typ Utility bricka
Bredd (metrisk) 300 mm
Längd (engelska) 15,7 tum
Höjd (engelska) 6,5 tum.
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 11,8 tum
Kapacitet (engelska) 3,2 gal.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras