Läs mer
Gilac™ Spillbricka
Produktkod. p-200009558
Kapacitet (metrisk):
5 l
8 l
10 l
12 l
15 l
25 l
Färg:
Grå
Vitt
Produktkod. 17978411
Brand: Gilac™ G1543213
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spillbricka låter dig förvara dina små behållare i ett trångt utrymme.
  • Gör att du kan förvara dina små behållare i ett trångt utrymme.
  • Rundade hörn för enklare rengöring.
  • Maskintvättbar.
  • Andra färger tillgängliga på begäran.
  • För att välja rätt storlek på spillbrickan, följ gällande *lagkrav: Lagringen av vätska som kan skapa vatten- eller markföroreningar är förknippad med en retentionskapacitet vars volym är lika med det största av följande två värden:
    • 100 % av den största containerns kapacitet,
    • 50 % av kapaciteten hos tillhörande containrar.
*Beslutet av den 19 juli 2011 (artikel 3) om ändring av förordningen av den 4 februari 1998 (artikel 10) om förebyggande av olycksrisker i anläggningar som klassificerats för miljöskydd som kräver tillstånd.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 l
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 75 mm
Längd (metrisk) 437 mm
Material HDPE
Typ Utility bricka
Bredd (metrisk) 285 mm
Längd (engelska) 17,2 tum
Höjd (engelska) 3 tum
Bredd (engelska) 11,2 tum
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras