Beskrivning
Cole Parmer Spill-X Refill är en lättförvaringskartong med sex praktiska polypropenbehållare för att ersätta specifika eller mångsidiga spillbehandlingskit.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Material | Polypropen |
| Typ | Påfyllning av spillbehandling |
| För användning med (applikation) | Spill av syramedel |
| För användning med (utrustning) | Behållare för spillbehandlingskit |
| Modell | Spill-X påfyllning |
| Förpackningsmängd | 6/Cs. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X6 SPILL-X-A ACID AGENT REFILL,
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: magnesium oxide, fullers earth, sodium carbonate