Läs mer
Vileda Professional™ SpillEx Absorberande golvdyna
Produktkod. 17862496
Change view
För användning med (applikation):
Renrum
Renrum, Gammabestrålad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation)
17862496 Renrum, Gammabestrålad
17872496 Renrum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17862496 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 150739
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Absorbera spill snabbt med denna superabsorberande engångsduk som tar hand om vätskespill på några minuter. Vileda Professional - Den idealiska lösningen för uppsamling av spill eller läckage av utrustning. Ett SpillEx absorberar och håller upp till 1 200 mL vatten och upp till 500 mL NaCl 0,9 % (liknar urin), och kommer inte att droppa när man lyfter.
  • Mycket absorberande dyna idealisk för borttagning av vattenbaserat spill
  • Ultratunn konstruktion flyttar överflödig vätska snabbt till den absorberande kärnan
  • Vattenogenomtränglig film på baksidan tillåter oberöringsfri borttagning efter användning
  • Hög koncentration av superabsorberande partiklar för att hålla hög volym vätska utan att droppa
  • En dyna absorberar upp till 41 oz. vatten och upp till 17 oz. NaCl 0,9 % (liknar urin)
  • Droppar inte vid lyft och förflyttning, eftersom SpillEx omvandlar vätska till en gel
  • Idealisk för att plocka upp spill som redan ligger på golvet eller för att samla upp dropp från utrustning ovanför golvet
Specifikationer
Absorptionsförmåga Vatten: 1200 ml, NaCl 0,9 %: upp till 500 ml
Färg Vitt
Material Polymer, polyeten
Typ Absorberande dyna
För användning med (applikation) Renrum, Gammabestrålad
Längd (engelska) 20 tum
Längd (metrisk) 50 cm
Bredd (engelska) 15 tum
Bredd (metrisk) 38 cm