Läs mer
asecos™ SpillGuard läckagedetektionssystem
Produktkod. 17896396 Handla allt asecos Produkter
Change view
Typ:
Spillinneslutningssystem
Produktkod. Typ
17896396 Spillinneslutningssystem
1 options
Produktkod. 17896396 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 39036
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
SpillGuard Leak Detection System upptäcker tillförlitligt farliga läckor.
  • Läckigenkänningssystem för ATEX zon 0
  • Mycket motståndskraftigt och elektriskt ledande hölje
  • Akustiskt och optiskt larm för min. 24 timmar vid kontakt med farliga flytande ämnen
  • Regelbunden optisk signal (röd lysdiod) indikerar säker funktion
  • Ljudsignal indikerar behovet av byte i god tid vid slutet av livslängden (upp till 5 år)
  • ATEX märkning: EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
  • Yttermått Dia.xH (mm): 110 x 40
Specifikationer
Typ Spillinneslutningssystem
Vikt (engelska) 0.32 lb.
Vikt (metrisk) 0.145 kg