Läs mer
Justrite™ SpillSlope™ Stålhylla för 22 gallon underbänkssäkerhetsskåp
För användning med (utrustning):
22 gal. Undercounter Cabinet
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Patenterad SpillSlope™ galvaniserade stålhyllor leder spill till baksidan och botten av en läckagesäker sump. De justerar på 3 tum. (76 mm) centrum för mångsidig förvaring
- Passar 22 gal. Underbänksskåp
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 22 gal. Undercounter Cabinet |
| Djup (engelska) Exteriör | 18 tum |
| Material | Stål |
| Bredd (engelska) Exteriör | 31,56 tum. |