Läs mer
Cytiva Snurra adaptrar för gravitationskolonner
Produktkod. 11797819 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kolumntyp:
För PD MidiTrap G-25 kolumn
För PD MiniTrap G-25 kolumn
För PD-10 avsaltningskolonn
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumntyp Förpackningsstorlek
11797819 För PD MiniTrap G-25 kolumn Paket med 10
11717829 För PD-10 avsaltningskolonn Paket med 10
11707829 För PD MidiTrap G-25 kolumn Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11797819 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28923243
I lager
Bekväm och snabb rengöring med hög reproducerbarhet och potential för hög genomströmning genom att köra flera prover parallellt, Hög avsaltningskapacitet, Användning av centrifugeringsprotokoll med alla gravitationskolonner.
  • Bekväma adaptrar, möjliggör spinning av alla gravitationskolonner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bekväm och snabb rengöring med hög reproducerbarhet och potential för hög genomströmning genom att köra flera prover parallellt, Hög avsaltningskapacitet, Användning av centrifugeringsprotokoll med alla gravitationskolonner.
Material Polypropen
Kvantitet 10-pack
För användning med (applikation) Bekväm och snabb rengöring med hög reproducerbarhet för hög genomströmning genom att köra flera prover i PD MiniTrap G-25 kolonn för centrifugering
Typ Spin Column Adapter
Kolumntyp För PD MiniTrap G-25 kolumn