Läs mer
Corning™ Spin-X™ Centrifugerörinsats utan membran
Produktkod. 10486393 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10486393 2 ml Paket med 1000
1 options
Produktkod. 10486393 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9301
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Icke-steril och certifierad icke-pyrogen
  • Spin-X centrifugrörsfilter består av en membraninnehållande filterenhet inuti ett mikrocentrifugrör.
  • Användningsområden: Ta bort bakterier, celler och partiklar från vätskor; HPLC-provberedning; DNA-borttagning från agaros- eller akrylamidgeler. Maximal RCF är 16 000 x g.
Beställningsinfo
Endast insats (mikrofugrör ingår ej).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 2 ml