Läs mer
Corning™ Spin-X™ UF-koncentratorer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11323805 Handla allt Corning Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Kvantitet:
12/förpackning
25/förpackning
Volym (metrisk):
500 μL
6 ml
20 ml
Filtreringsområde:
0,5 cm 2
2,5 cm 2
6 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 25
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Kvantitet Volym (metrisk) Filtreringsområde Förpackningsstorlek
11323805 100 kDa 12/förpackning 20 ml 6 cm 2 Paket med 12
11383785 5 kDa 25/förpackning 500 μL 0,5 cm 2 Paket med 25
11303795 30 kDa 25/förpackning 500 μL 0,5 cm 2 Paket med 25
11393785 10 kDa 25/förpackning 500 μL 0,5 cm 2 Paket med 25
11313795 50 kDa 25/förpackning 500 μL 0,5 cm 2 Paket med 25
11373795 100 kDa 25/förpackning 6 ml 2,5 cm 2 Paket med 25
11333795 5 kDa 25/förpackning 6 ml 2,5 cm 2 Paket med 25
11343795 10 kDa 25/förpackning 6 ml 2,5 cm 2 Paket med 25
11323795 100 kDa 25/förpackning 500 μL 0,5 cm 2 Paket med 25
11363795 50 kDa 25/förpackning 6 ml 2,5 cm 2 Paket med 25
11353795 30 kDa 25/förpackning 6 ml 2,5 cm 2 Paket med 25
11383795 5 kDa 12/förpackning 20 ml 6 cm 2 Paket med 12
11393795 10 kDa 12/förpackning 20 ml 6 cm 2 Paket med 12
11303805 30 kDa 12/förpackning 20 ml 6 cm 2 Paket med 12
11313805 50 kDa 12/förpackning 20 ml 6 cm 2 Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 11323805 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00 SEK
    1750.13 SEK / Paket med 12
    Save 44.87 SEK
    2% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ultrafiltreringsanordningar för engångsbruk med polyetersulfonmembran (PES) för centrifugalkoncentration och/eller rening av biologiska vätskor och vattenlösningar
Spin-X UF-centrifugalkoncentratorer erbjuder en enkel procedur i ett steg för att koncentrera eller avsalta proteiner och andra biomolekyler med 90 % eller bättre återhämtning.
  • Den vertikala membrandesignen och tunna kanalfiltreringskammaren minimerar membrannedsmutsning och ger snabb, höghastighetskoncentrering, även med partikelfyllda lösningar.
  • Lågbindande polyetersulfon (PES) membran finns tillgängliga med fem molekylviktsgränser (MWCO): 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 och 100 000 för att möta alla dina koncentrationsbehov. Välj en MWCO som är hälften till en tredjedel mindre än det protein som ska koncentreras.
  • MWCO och graderingar är tryckta på sidan av koncentratorröret för att undvika förväxlingar.
  • Spin-X UF 6 och 20 koncentratorer kan användas med antingen svängande skopa eller rotorer med fast vinkel. Spin-X UF 500-koncentratorer kräver rotorer med fast vinkel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cap Material Polypropen
Färg Vitt
Filtertyp Centrifugerfilter
Material PES
Material (membran) PES
MWCO 100 kDa
Filtreringsområde 6 cm 2
För användning med (applikation) Koncentration, avsaltning av proteiner, enzymer, monoklonala antikroppar, immunoglobuliner, avlägsnande av märkta aminosyror och nukleotider, HPLC-provberedning, deproteinisering av prover, återvinning av biomolekyler från cellkultursupernatanter, lysat
Kvantitet 12/förpackning
Typ Ultrafiltreringskoncentrator
Volym (engelska) Fungerar 0,47 oz.
Volym (metrisk) 20 ml
Volym (metrisk) Fungerar 14 mL
Höjd (engelska) 4,56 tum.
Höjd (metrisk) 11.6 cm
Diameter (engelska) 1,18 tum.
Diameter (metrisk) 3 cm
För användning med (utrustning) Svängande skopa, rotor med fast vinkel