Läs mer
Corning™ Spin-X™ UF-koncentratorer
Handla allt Corning Produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Kvantitet:
12/förpackning
25/förpackning
Volym (metrisk):
500 μL
6 ml
20 ml
Filtreringsområde:
0,5 cm 2
2,5 cm 2
6 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 25
Beskrivning
Spin-X UF-centrifugalkoncentratorer erbjuder en enkel procedur i ett steg för att koncentrera eller avsalta proteiner och andra biomolekyler med 90 % eller bättre återhämtning.
- Den vertikala membrandesignen och tunna kanalfiltreringskammaren minimerar membrannedsmutsning och ger snabb, höghastighetskoncentrering, även med partikelfyllda lösningar.
- Lågbindande polyetersulfon (PES) membran finns tillgängliga med fem molekylviktsgränser (MWCO): 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 och 100 000 för att möta alla dina koncentrationsbehov. Välj en MWCO som är hälften till en tredjedel mindre än det protein som ska koncentreras.
- MWCO och graderingar är tryckta på sidan av koncentratorröret för att undvika förväxlingar.
- Spin-X UF 6 och 20 koncentratorer kan användas med antingen svängande skopa eller rotorer med fast vinkel. Spin-X UF 500-koncentratorer kräver rotorer med fast vinkel.
Specifikationer
Specifikationer
| Cap Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Filtertyp | Centrifugerfilter |
| För användning med (utrustning) | Svängande skopa, rotor med fast vinkel |
| Material | PES |
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 50 kDa |
| Filtreringsområde | 2,5 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Koncentration, avsaltning av proteiner, enzymer, monoklonala antikroppar, immunoglobuliner, avlägsnande av märkta aminosyror och nukleotider, HPLC-provberedning, deproteinisering av prover, återvinning av biomolekyler från cellkultursupernatanter, lysat |
| Kvantitet | 25/förpackning |
| Visa mer |