Läs mer
Corning™ Spin-X™ UF-koncentratorer
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-3891294 Handla allt Corning Produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Kvantitet:
12/förpackning
25/förpackning
Volym (metrisk):
500 μL
6 ml
20 ml
Filtreringsområde:
0,5 cm 2
2,5 cm 2
6 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 25
Produktkod. 11383785
Brand: Corning™ 431477
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ultrafiltreringsanordningar för engångsbruk med polyetersulfonmembran (PES) för centrifugalkoncentration och/eller rening av biologiska vätskor och vattenlösningar
Spin-X UF-centrifugalkoncentratorer erbjuder en enkel procedur i ett steg för att koncentrera eller avsalta proteiner och andra biomolekyler med 90 % eller bättre återhämtning.
  • Den vertikala membrandesignen och tunna kanalfiltreringskammaren minimerar membrannedsmutsning och ger snabb, höghastighetskoncentrering, även med partikelfyllda lösningar.
  • Lågbindande polyetersulfon (PES) membran finns tillgängliga med fem molekylviktsgränser (MWCO): 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 och 100 000 för att möta alla dina koncentrationsbehov. Välj en MWCO som är hälften till en tredjedel mindre än det protein som ska koncentreras.
  • MWCO och graderingar är tryckta på sidan av koncentratorröret för att undvika förväxlingar.
  • Spin-X UF 6 och 20 koncentratorer kan användas med antingen svängande skopa eller rotorer med fast vinkel. Spin-X UF 500-koncentratorer kräver rotorer med fast vinkel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cap Material Polypropen
Färg Vitt
Filtertyp Centrifugerfilter
För användning med (utrustning) Rotor med fast vinkel
Material PES
Material (membran) PES
MWCO 5 kDa
Filtreringsområde 0,5 cm 2
För användning med (applikation) Koncentration, avsaltning av proteiner, enzymer, monoklonala antikroppar, immunoglobuliner, avlägsnande av märkta aminosyror och nukleotider, HPLC-provberedning, deproteinisering av prover, återvinning av biomolekyler från cellkultursupernatanter, lysat
Kvantitet 25/förpackning
Typ Ultrafiltreringskoncentrator
Volym (engelska) Fungerar 0,016 oz.
Volym (metrisk) 500 μL
Volym (metrisk) Fungerar 0.5 mL
Höjd (engelska) 1,96 tum.
Höjd (metrisk) 5 cm
Diameter (engelska) 0,43 tum.
Diameter (metrisk) 1.1 cm