Läs mer
MP Biomedicals™ SPINeasy™ DNA-kit för mikrobiom
Produktkod. 30057357 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 beredningar
Produktkod. Kvantitet
30057357 50 beredningar
1 options
Produktkod. 30057357 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116553050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2945.00 SEK
    2804.24 SEK / 1 uppsättningar
    Save 140.76 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För enkel och snabb isolering av mikrobiellt genomiskt DNA från olika prover. Lysing Matrix E och specialformulerade buffertar för grundlig och fullständig mikrobiell lysering med FastPrep instrument.
  • SPINeasy DNA-kit för mikrobiom möjliggör effektiv och opartisk lysering av mikrober, inklusive grampositiva och negativa bakterier, svampar, protozoer och virus som finns i olika provtagningspinnar, kroppsvätskor, avföring, jord- och vattenprover.
  • Detta kit har ett mycket effektivt lyseringssystem och kiselmembranspinkolonnteknologi. Med användning av speciellt formulerad Buffer MB1 och Lysing Matrix E i kombination med FastPrep instrument från MP Biomedicals , effektiv lysering av olika prover kan uppnås inom några sekunder.
  • Medföljer kitet, kolumn MB och kit-buffertar är utformade för att leverera gDNA med högt utbyte och renhet i färre steg, redo för nedströmsapplikationer som qPCR, restriktionsdigestion och sekvensering.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur, torr miljö
Formatera Kit
Isoleringsteknik Spinnkolonn
Provtyp Svabbar, sputum, kroppsvätskor, avföring och miljöprover (t.ex. jord och vatten)
Inkluderar Lyseringsmatris E (50 ea), RNas A-lösning (2 mL), Buffert MB1 (45 mL), Buffert MB2 (17 mL), Buffert MB3 (21 mL x 2), Buffert MB4 (28 mL), Buffert MB5 (20 mL x 2), Buffert MB6 (10 mL), Kolumn MB (50 mL), Tubes (50 mL) (50 mL) (50 mL).
Produkttyp DNA Extraction Kit
Kvantitet 50 beredningar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • SPINeasy DNA Kit for Microbiome
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol, Guanidine Hydrochloride
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.