Beskrivning
- De SPINeasy DNA Purification Kit är utformat för att avlägsna föroreningar som kan renas tillsammans med DNA och hämma nedströms enzymatiska PCR-applikationer.
- Hämmande föreningar som de som finns i miljöprover (humussyra, tungmetaller, etc.), såväl som organiska föreningar som kan renas tillsammans med DNA från andra extraktionsförfaranden, avlägsnas effektivt och snabbt med detta kit.
- Satsen erbjuder två val av bindningsbuffertar. Buffert P1 rekommenderas för rening av prover med lätt kontaminering av humussyror (ljusbrunaktig färg) eller andra PCR-hämmare. Buffer P1HA innehåller en ny och patentskyddad teknologi för avlägsnande av humussyra, som rekommenderas för bearbetning av prover som är förorenade med en betydande mängd humusämnen (stark brunaktig färg).
- Kitet har validerats med genomiskt DNA isolerat från olika problematiska jordprover, samt med DNA-prover spetsade med humussyramolekyler. Data visar att satsen kan rengöra upp till 50μ g DNA med en storlek som sträcker sig från 200 bp till hög molekylvikt, med förväntad återhämtning av> 80 %.
- Rensade DNA-prover kan lätt användas i nedströmsapplikationer, inklusive PCR för långa fragment, qPCR och nästa generations sekvensering (16S och hela genomet).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur, torr miljö |
| Formatera | Sats |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn |
| Provtyp | 25 till 200μ L DNA-preparat> 200 bp |
| Inkluderar | Buffert P1 50 mL, Buffert P1HA 50 mL, Buffert P2 40 mL, Buffert P3 40 mL, Buffert P4 6 mL, 50x Kolumn P, 100 x 2,0 mL uppsamlingsrör, 50 x 1,5 mL uppsamlingsrör |
| Produkttyp | DNA-reningskit |
| Kvantitet | 50 beredningar |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- SPINeasy DNA Purification Kit
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.