Läs mer
MP Biomedicals™ SPINeasy DNA/RNA/protein allt i ett kit
Produktkod. 17702448 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 beredningar
Produktkod. Kvantitet
17702448 50 beredningar
1 options
Produktkod. 17702448 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116544050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7911.48 SEK
    7244.28 SEK / 50 uppsättningar
    Save 667.20 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
SPINeasy DNA/RNA/Protein allt i ett kit - Snabb och effektiv isolering av DNA, RNA och protein från samma prov med hjälp av spinkolonnteknologi.
  • SPINeasy DNA/RNA/Protein allt-i-ett-kit använder ett bekvämt arbetsflöde och kiselmembranspinkolonner för att isolera utan användning av giftiga ämnen som fenol och kloroform:
    • DNA
    • RNA
    • Proteinkomponenter från samma prov.
  • Användningen av vår specialformulerade Lysis Buffer R och Lysing Matrix A i kombination med FastPrep™ Instrument från MP Biomedicals möjliggör högeffektiv lysering av vävnadsprover inom några sekunder. DNA, RNA och proteiner renas sedan sekventiellt från samma lysat. Kortfattat adsorberas DNA på den första spinnkolonnen, medan genomflödet samlas upp och används för RNA-rening. Den andra spinnkolonnen fångar RNA och genomflödet från detta steg används för proteinextraktion. DNA och RNA binds på den första respektive andra kolonnen och tvättas sedan och elueras. I den slutliga extraktionen är proteiner:
    • Fälldes ut ur lösningen
    • Pelleteras genom centrifugering
    • Tvättad och återsuspenderad.
  • Varje molekylär komponent är sedan omedelbart tillgänglig för sina respektive nedströmsapplikationer.
  • Specifikationer
    Formatera Sats
    skala Mini
    Provtyp Människa, Mus, Råtta
    Sekvenseringstyp DNA- och RNA-sekvensering
    Kvantitet 50 beredningar
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Produktbeteckning
    • SPINeasy DNA/RNA/Protein All In One Kit, 50 preps
    Signalord
    • Fara
    Riskkategorier
    • Akut toxicitet Kategorija 4
    • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
    • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
    • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
    • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
    Faroangivelser
    • H302-Skadligt vid förtäring.
    • H315-Irriterar huden.
    • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
    • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
    • H373-Kan orsaka organskador.
    Skyddsangivelse
    • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
    • P264-Tvätta grundligt efter användning.
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
    • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
    • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
    • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
    • P405-Förvaras inlåst.
    • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride, Manganese Sulfate Monohydrate, Calcium Chloride, Zinc Sulfate heptahydrate