Läs mer
MP Biomedicals™ SPINeasy™ PCR-rening och gelextraktionskit
Produktkod. 17834136 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Antal reaktioner:
50
Produktkod. Antal reaktioner
17834136 50
1 options
Produktkod. 17834136 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116538050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1770.00 SEK
    1682.54 SEK / Paket med 50
    Save 87.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Spinkolonnsats för snabb och bekväm DNA-rensning från PCR och andra enzymatiska reaktioner. Isolera och rena DNA-fragment från agarosgeler med hjälp av spinkolonnteknologi. Renat DNA, fritt från primers, enzymer, nukleotider, agaros, etc., är redo för nedströms molekylärbiologiska tillämpningar.
  • De SPINeasy PCR Purification and Gel Extraction Kit är ett kiselmembran-spinkolonnkit som möjliggör snabb och bekväm DNA-rensning från olika enzymatiska reaktioner, såsom PCR och restriktionsuppslutning, samt isolering och rening av DNA-fragment från agarosgeler.
  • Upp till 23μ g DNA med en molekylvikt från 100 bp till 20 kb kan renas genom en snabb och enkel process från de flesta kvaliteter av agarosgeler med en förväntad återhämtning på 85 %.
  • Renat DNA är omedelbart redo för rutinmässiga molekylärbiologiska tillämpningar.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur, torr miljö
Inkluderar 50 mL bindningsbuffert PG, 6 mL tvättbuffert PG, 10 mL elueringsbuffert PG, 50 x kolumn PG med uppsamlingsrör
Antal reaktioner 50
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • SPINeasy PCR Purification and Gel Extraction Kit, 50 preps
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Thiocyanate
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.