Läs mer
MP Biomedicals™ SPINeasy RNA Kit för bakterier
Produktkod. 17782438 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 beredningar
Produktkod. Kvantitet
17782438 50 beredningar
1 options
Produktkod. 17782438 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116541050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6050.00 SEK
    5760.37 SEK / 50 uppsättningar
    Save 289.63 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
SPINeasy RNA Kit för bakterier - Snabb och bekväm rening av totalt RNA från grampositiva och gramnegativa bakterier med hjälp av spinkolonnteknologi.
  • SPINeasy RNA Kit for Bacteria är ett kiselmembran-spinkolonnkit som möjliggör snabb och bekväm rening av totalt RNA från grampositiva och gramnegativa bakterier. I kitet ingår vår specialformulerade RNASS-lösning som stabiliserar och skyddar RNA i bakterieprover.
  • Användningen av Lysis Buffer R och Lysing Matrix B i kombination med FastPrep™ instrument från MP Biomedicals möjliggör högeffektiv lysering av bakterieprover inom några sekunder.
  • Med ett enkelt arbetsflöde tillåter kitet att flera prover kan bearbetas:
    • Samtidigt
    • Utan användning av giftiga ämnen som fenol och kloroform.
  • Totalt RNA av hög kvalitet och integritet kan renas typiskt:
    • Inom 40 minuter
    • Är omedelbart tillgänglig för RT-PCR och andra nedströmsapplikationer.
Specifikationer
Buffert Lysisbuffert
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
Reningstid 40 min
Art E. coli
Provtyp Bakterier
Kvantitet 50 beredningar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • SPINeasy RNA Kit for Bacteria (With Lysing Matrix)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese Sulphate Monohydrate, CalciumChloride, GuanidineHydrochloride