Beskrivning
SPINeasy RNA-kitet för jord är ett högpresterande RNA-extraktionskit som använder kiselmembran-spinkolumnteknik.
Detta kit möjliggör effektiv isolering av RNA från olika jordtyper, inklusive:
- de med högt humussyrainnehåll
- Tunga föroreningar
- Kompost
- Trädgårdsjord
- och jordar med låg biomassa.
Extraktionsprocessen kan slutföras på under en timme med:
- minimal RNA-nedbrytning
- och användning av farliga kemikalier som fenol eller kloroform är onödig.
Vår specialframtagna hämmarteknik hanterar effektivt jordprover som innehåller:
- Huminsyror
- Tungmetaller
- och andra aromatiska föreningar
säkerställer korrekta PCR-resultat.
RNA som extraherats med detta kit uppvisar hög integritet och renhet, lämpligt för efterföljande tillämpningar såsom:
- Omvänd transkription
- realtids-PCR
- och sekvensering.
Användningsuttalande: Endast forskningsanvändning (RUO)
Specifications
Specifications
| Provtyp | Jord |
| Antal reaktioner | 50 beredningar |
| Produkttyp | RNA-isolering |