Läs mer
MP Biomedicals SPINeasy RNA-kit för jäst
Produktkod. 30281094 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Antal reaktioner:
50 beredningar
Produktkod. Antal reaktioner
30281094 50 beredningar
1 options
Produktkod. 30281094 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 116565050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6050.00 SEK
    5760.37 SEK / Paket med 1
    Save 289.63 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
SPINeasy RNA Kit for Yeast är ett högpresterande RNA-extraktionskit som utvecklats baserat på kiselmembranspinnkolonnteknik.
SPINeasy RNA Kit for Yeast är ett högpresterande RNA-extraktionskit som utvecklats baserat på kiselmembranspinnkolonnteknik. Detta kit använder en snabb avsaltningsteknik för att eliminera kontaminerande makromolekyler samtidigt som skadliga kemiska lösningsmedel undviks och sferoplasting för att framgångsrikt frigöra RNA genom kolhydratinnehållande cellväggar utan behov av några enzymer. Upp till 2 x 108 celler kan hanteras samtidigt utan någon DNas-behandling. Det resulterande RNA är av exceptionell renhet, fritt från proteiner eller DNA i eluerade prover.
Användningsuttalande:
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Viktiga tillämpningar:
  • Norra blottning
  • RT-PCR
  • Nästa generations sekvensering
  • Mikroarray
  • Hybridisering
Specifikationer
Formatera Sats
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
Provtyp Jästsvampar
Antal reaktioner 50 beredningar
Produkttyp RNA-isolering