Beskrivning
- SPINeasy Virus RNA Kit är ett kiselmembran-spinkolonnsats som möjliggör snabb och bekväm extraktion av viralt RNA från cellodlingsmedia och kroppsvätskor, såsom saliv och serum, utan behov av fenol- eller kloroformextraktioner.
- Genom ett enkelt arbetsflöde extraheras viralt RNA vanligtvis inom 20 minuter och är omedelbart tillgängligt för nedströmsapplikationer. inklusive RT-PCR, qPCR och RNA-Seq.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur, torr miljö |
| Formatera | Centrifugkolonn |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn |
| Provtyp | Cellkulturmedier och kroppsvätskor (serum och saliv); 100 till 500μ L av provet |
| Inkluderar | 30 mL lyseringsbuffert VR, 6 mL tvättbuffert VR, 10 mL nukleasfritt vatten, 1 flaska bärar-RNA, 50 x kolumn VR med uppsamlingsrör |
| Kvantitet | 50 beredningar |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- SPINeasy Virus RNA Kit, 50 preps
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.