Läs mer
Euro Protection™ Spinelle Skyddsskor
Storlek:
43
Beskrivning
- Ovandel som andas.
- Ventilationsöglor av metall på insidan.
- Vadderad krage och plös för åtsittande passform.
- Ovandel i kombination av mockaläder och mesh.
- Foder i 3D mesh som andas.
- Uttagbar innersula i textil och skum.
- Tåhätta av stål.
- Punkteringsbeständig sula i rostfritt stål.
- Mellansula i injicerad polyuretan.
- Yttersula i polyuretan.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå, Orange |
| Liner material | Foder i 3D mesh som andas |
| Material | Läder |
| Storlek | 43 |
| Enda funktioner | Uttagbar innersula i textil och skum, rostfritt stål, punkteringsbeständig sula, mellansula i injicerad polyuretan, yttersula i polyuretan. |
| Sulmaterial | Polyuretan, rostfritt stål |
| Tåmaterial | Stål |
| Vikt (metrisk) | 583 g per sko i storlek 8 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20345: 2011 |
| Produkttyp | Skyddssko |